Trifluoromethanesulphonic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trifluoromethanesulphonic acid
A10173.18
A10173.09
A10173.18EA
883
PLN
A10173.18
A10173.09
Trifluoromethanesulphonic acid ≥98%
Trifluoromethanesulphonic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1493-13-6
Molecular Formula: CHF3O3S
Formula Weight: 150.07
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3270
Odour: Pungent
Melting Point: -40°
Boiling Point: 161-162°
Beilstein Reference: 1812100
Merck Reference: 14,9676
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007514
Formuła:
CHF₃O₃S MW: 150.08 g/mol Temp. Wrzenia: 161…162 °C Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 1.708 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007514 Numer CAS: 1493-13-6 Numer WE (dawny EINECS): 216-087-5 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |