Trifluoromethanesulphonic acid 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
169890010
169890100
169890500
169892500
169890011
ACRO169890010EA
277
PLN
ACRO169890010
ACRO169890100
ACRO169890500
ACRO169892500
ACRO169890011
Trifluoromethanesulphonic acid 99%, extra pure
Trifluoromethanesulphonic acid
Formuła:
CHF₃O₃S Temp. Wrzenia: 162 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 1,69 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007514 Numer CAS: 1493-13-6 Numer WE (dawny EINECS): 216-087-5 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3260 to 1.3300 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |