Drukuj
Trifluoromethanesulphonic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Triflic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
91737-100ML 91737-25ML 91737-5ML
SIAL91737-100MLEA 4210 PLN
SIAL91737-100ML SIAL91737-25ML SIAL91737-5ML
Trifluoromethanesulphonic anhydride, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Formuła: C₂F₆O₅S₂
Temp. Wrzenia: 83 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000408
Numer CAS: 358-23-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-616-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II