Drukuj
Trifluoromethanesulphonic anhydride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Triflic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18043.0050 8.18043.0002
8.18043.0050EA 827 PLN
8.18043.0050 8.18043.0002
Trifluoromethanesulphonic anhydride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Formuła: C₂F₆O₅S₂
Temp. Wrzenia: 83 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000408
Numer CAS: 358-23-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-616-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 282.12 g/mol
Boiling Point 82 - 83 °C
Refractive Index 1.3210 - 1.3212 (20 °C, 589 nm)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C2F6O5S2
Chemical Formula (CF3SO2)2O