Trifluoromethanesulphonic anhydride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Triflic anhydride
A11767.22
A11767.14
A11767.09
A11767.18
A11767.30
A11767.22EA
3570
PLN
A11767.22
A11767.14
A11767.09
A11767.18
A11767.30
Trifluoromethanesulphonic anhydride ≥98%
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 358-23-6
Molecular Formula: C2F6O5S2
Formula Weight: 282.13
Refractive Index: 1.3210
Melting Point: -80°
Boiling Point: 81-83°
Beilstein Reference: 1813600
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000408
Formuła:
C₂F₆O₅S₂ Temp. Wrzenia: 81…83 °C Temp. topnienia: –80 °C Gęstość: 1,720 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000408 Numer CAS: 358-23-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-616-8 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |