Drukuj
Trifluoromethanesulphonic anhydride 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Triflic anhydride
175060010 175060500 175062500
ACRO175060010EA 203 PLN
ACRO175060010 ACRO175060500 ACRO175062500
Trifluoromethanesulphonic anhydride 98+%
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Formuła: C₂F₆O₅S₂
Temp. Wrzenia: 80 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,7 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000408
Numer CAS: 358-23-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-616-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3200 to 1.3230 (20°C, 589 nm)
Titration with CHA 98.0 to 101.0 %
Impurity ≤1.0 % CF3SO3H
Distillation range ≥95 % (between 123-133°C)
Pour point < -40°C
Residue ≤10 ug/ml