Drukuj
Methyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
164283-10G 164283-50G
SIAL164283-10GEA 356 PLN
SIAL164283-10G SIAL164283-50G
Methyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Methyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₂H₃F₃O₃S
MW: 164.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 95
Gęstość: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000409
Numer CAS: 333-27-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-371-7