Drukuj
Ethyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
246530-1G 246530-25G 246530-5G
SIAL246530-1GEA 112 PLN
SIAL246530-1G SIAL246530-25G SIAL246530-5G
Ethyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Ethyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃H₅F₃O₃S
Temp. Wrzenia: 115 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,374 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00000410
Numer CAS: 425-75-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-037-3
Jednostka: 2920
ADR: 8,II