Drukuj
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
91741-10ML 91741-250ML 91741-50ML
SIAL91741-10MLEA 290 PLN
SIAL91741-10ML SIAL91741-250ML SIAL91741-50ML
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₄H₉F₃O₃SSi
Temp. Wrzenia: 77 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,225 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000406
Numer CAS: 27607-77-8
Numer WE (dawny EINECS): 248-565-4
Klasyfikacja Merck : 12,09849