Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
A12535.30
A12535.09
A12535.18
A12535.30EA
5070
PLN
A12535.30
A12535.09
A12535.18
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥99%
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 27607-77-8
Molecular Formula: (CH3)3SiSO3CF3
Formula Weight: 222.26
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3600
Boiling Point: 39-40°/12mm
Beilstein Reference: 1868911
Merck Reference: 14,9719
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000406
Formuła:
C₄H₉F₃O₃SSi Temp. Wrzenia: 39…40 °C (12 mmHg) Gęstość: 1,225 Temp. Zapłonu: 25 °C (77 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000406 Numer CAS: 27607-77-8 Numer WE (dawny EINECS): 248-565-4 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,9719 |