Drukuj
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
209440100 209440500 209442500
ACRO209440100EA 251 PLN
ACRO209440100 ACRO209440500 ACRO209442500
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₄H₉F₃O₃SSi
Temp. Wrzenia: 77 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,225 g/cm³
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000406
Numer CAS: 27607-77-8
Numer WE (dawny EINECS): 248-565-4
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,09849
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3600 to 1.3620 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %