Drukuj
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
279471-10G 279471-50G
SIAL279471-10GEA 424 PLN
SIAL279471-10G SIAL279471-50G
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Temp. Wrzenia: 77…79 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,225 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000407
Numer CAS: 79271-56-0
Numer WE (dawny EINECS): 279-124-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II