Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
L14477.06
L14477.14
L14477.06EA
308
PLN
L14477.06
L14477.14
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥98%
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 79271-56-0
Molecular Formula: C7F3H15O3SSi
Formula Weight: 264.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.3910
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 3590541
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000407
Formuła:
C₇H₁₅F₃O₃SSi Temp. Wrzenia: 207 °C Gęstość: 1,225 Temp. Zapłonu: 72 °C (161 °F) |
Numer MDL:
MFCD00000407 Numer CAS: 79271-56-0 Numer WE (dawny EINECS): 279-124-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |