Drukuj
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
312700100 312700500
ACRO312700100EA 358 PLN
ACRO312700100 ACRO312700500
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Temp. Wrzenia: 85…86 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1,16 g/cm³
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000407
Numer CAS: 79271-56-0
Numer WE (dawny EINECS): 279-124-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
Titration excess NaOH ≥98.5 %