Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 80522-42-5
Molecular Formula: CF3SO3Si[CH(CH3)2]3
Formula Weight: 306.42
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 45-46°/0.03mm
Beilstein Reference: 3591541
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009913
Formuła:
C₁₀H₂₁F₃O₃SSi Temp. Wrzenia: 45…46 °C (0,03 mmHg) Gęstość: 1,136 Temp. Zapłonu: 100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009913 Numer CAS: 80522-42-5 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |