Drukuj
Trifluoromethanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
164798-25G 164798-5G
SIAL164798-25GEA 1150 PLN
SIAL164798-25G SIAL164798-5G
Trifluoromethanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonyl chloride
Formuła: CClF₃O₂S
Temp. Wrzenia: 32 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,583 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007451
Numer CAS: 421-83-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-009-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II