Trifluoromethanesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 421-83-0
Molecular Formula: CF3SO2Cl
Formula Weight: 168.52
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.3340
Odour: Pungent
Boiling Point: 32°
Beilstein Reference: 1812016
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007451
Formuła:
CClF₃O₂S Temp. Wrzenia: 32 °C Gęstość: 1,593 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007451 Numer CAS: 421-83-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-009-0 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |