Drukuj
Trifluoromethanesulphonyl chloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
173050050 173050250 173051000
ACRO173050050EA 431 PLN
ACRO173050050 ACRO173050250 ACRO173051000
Trifluoromethanesulphonyl chloride 99%
Trifluoromethanesulphonyl chloride
Formuła: CClF₃O₂S
Temp. Wrzenia: 29…32 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007451
Numer CAS: 421-83-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-009-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3330 to 1.3350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %