Drukuj
VWR® Basic, osłony na brodę
Dostawca: VWR Collection
113-8902EA 500 PLN
113-8902 113-8903
VWR® Basic, osłony na brodę
Odzież jednorazowa
Ta jednorazowa osłona na brodę jest wykonana z włókniny polipropylenowej typu spunbonded (SPP), która chroni przed brudem, brudem i niektórymi suchymi cząstkami w bezpiecznych warunkach.
  • Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego
  • Dostępny w kolorze białym i niebieskim
Waga: 10 g/m²
Sposób pakowania: 100 sztuk/worek, 10 torebek/karton.