3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,3,3-Trifluoropropan-1-ol
L16879.03
L16879.06
L16879.03EA
718
PLN
L16879.03
L16879.06
3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥97%
3,3,3-Trifluoro-1-propanol
Purity: 97%
CAS No.: 2240-88-2
Molecular Formula: CF3CH2CH2OH
Formula Weight: 114.07
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.3200
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1734777
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00190649
Formuła:
C₃H₅F₃O MW: 114.07 g/mol Temp. Wrzenia: 100…101 °C Gęstość: 1.294 Temp. Zapłonu: 37 °C (98 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00190649 Numer CAS: 2240-88-2 Jednostka: 1987 ADR: 3 III |