Drukuj
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
H1604-25G H1604-5G
SIALH1604-25GEA 634 PLN
SIALH1604-25G SIALH1604-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, Sigma-Aldrich®
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Formuła: C₄H₃F₇O
MW: 200.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 96
Gęstość: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004674
Numer CAS: 375-01-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-782-1
Jednostka: 1987
ADR: 3 III