2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
A10414.09
A10414.14
A10414.18
A10414.09EA
549
PLN
A10414.09
A10414.14
A10414.18
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol ≥98%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Purity: 98%
CAS No.: 375-01-9
Molecular Formula: C4H3F7O
Formula Weight: 200.06
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.300
Boiling Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1761907
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004674
Formuła:
C₄H₃F₇O MW: 200.06 g/mol Temp. Wrzenia: 95…97 °C Gęstość: 1.596 Temp. Zapłonu: 25 °C (77 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004674 Numer CAS: 375-01-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-782-1 Jednostka: 1987 ADR: 3 III |