Drukuj
VWR® Advanced, nasadki Bouffant, bezlateksowe
Dostawca: VWR Collection
113-8890EA 544 PLN
113-8890 113-8894 113-8893 113-8891 113-8889 113-8892
VWR® Advanced, nasadki Bouffant, bezlateksowe
Odzież jednorazowa
Te jednorazowe nasadki z daszkiem są wykonane z włókniny polipropylenowej typu spunbonded (SPP), która chroni przed brudem, brudem i pewnymi suchymi cząstkami w bezpiecznych środowiskach.
  • Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego
  • Dostępny w kolorze białym i niebieskim
Waga: 16 g/m²
Sposób pakowania: 100 sztuk w woreczku, 10 woreczków w pudełku.