Drukuj
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
M-Clarity™ quality level = MQ200
105228-100G 105228-25G 105228-500G 105228-5G
SIAL105228-100GEA 1850 PLN
SIAL105228-100G SIAL105228-25G SIAL105228-500G SIAL105228-5G
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-propanol
Formuła: C₃H₂F₆O
Temp. Wrzenia: 59,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –96 °C
Gęstość: 1,492 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011651
Numer CAS: 920-66-1
Numer WE (dawny EINECS): 213-059-4
Jednostka: 1760
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,09598