Drukuj
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-propanol for synthesis
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04515.0025 8.04515.0100 8.04515.1000
MERC8.04515.0025EA 354 PLN
MERC8.04515.0025 MERC8.04515.0100 MERC8.04515.1000
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-propanol for synthesis
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-propanol
Formuła: C₃H₂F₆O
Temp. Wrzenia: 59,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –96 °C
Gęstość: 1,492 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011651
Numer CAS: 920-66-1
Numer WE (dawny EINECS): 213-059-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,09598