1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-propanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
A12747.06
A12747.14
A12747.22
A12747.99
A12747.06EA
293
PLN
A12747.06
A12747.14
A12747.22
A12747.99
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-propanol ≥99%
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-propanol
Purity: 99+%
CAS No.: 920-66-1
Molecular Formula: C3H2F6O
Formula Weight: 168.04
Refractive Index: 1.2750
Melting Point: -4°
Boiling Point: 59-60°
Beilstein Reference: 1841007
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00011651
Formuła:
C₃H₂F₆O Temp. Wrzenia: 59…60 °C Temp. topnienia: –4 °C Gęstość: 1,619 Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011651 Numer CAS: 920-66-1 Numer WE (dawny EINECS): 213-059-4 Jednostka: 1760 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 13,09598 |