Drukuj
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-propanol 99.5+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
147540050 147540250 147541000 147540025 147545000
ACRO147540050EA 224 PLN
ACRO147540050 ACRO147540250 ACRO147541000 ACRO147540025 ACRO147545000
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-propanol 99.5+%, pure
1,1,1,3,3,3-Heksafluoro-2-propanol
Formuła: C₃H₂F₆O
Temp. Wrzenia: 59 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –4 °C
Gęstość: 1,596 g/cm³
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011651
Numer CAS: 920-66-1
Numer WE (dawny EINECS): 213-059-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 13,09598
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Specific optical rotation +170° to +180° (20°C, 589 nm) (C=2 in CHCl3)