Drukuj
bezwodnik trifluorooctowy
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trifluoracetic anhydride, TFAA
106232-500G 106232-25G 106232-100G 106232-10X1G
SIAL106232-500GEA 1690 PLN
SIAL106232-500G SIAL106232-25G SIAL106232-100G SIAL106232-10X1G
bezwodnik trifluorooctowy
bezwodnik trifluorooctowy
Formuła: C₄F₆O₃
MW: 210.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 39.4
Temp. topnienia: –65 °C
Gęstość: 1.487 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000416
Numer CAS: 407-25-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-982-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 I