bezwodnik trifluorooctowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trifluoracetic anhydride, TFAA
A13614.0E
A13614.14
A13614.22
A13614.36
A13614.0EEA
6330
PLN
A13614.0E
A13614.14
A13614.22
A13614.36
bezwodnik trifluorooctowy ≥99%
bezwodnik trifluorooctowy
Purity: 99+%
CAS No.: 407-25-0
Molecular Formula: C4F6O3
Formula Weight: 210.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.2690
Melting Point: -65°
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 746197
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000416
Formuła:
C₄F₆O₃ MW: 210.03 g/mol Temp. Wrzenia: 39…40 °C Temp. topnienia: –65 °C Gęstość: 1.503 |
Numer MDL:
MFCD00000416 Numer CAS: 407-25-0 Numer WE (dawny EINECS): 206-982-9 Jednostka: 3265 ADR: 8 I |