Drukuj
bezwodnik trifluorooctowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trifluoracetic anhydride, TFAA
147810250 147811000 147815000 147810025 147812501
ACRO147810250EA 213 PLN
ACRO147810250 ACRO147811000 ACRO147815000 ACRO147810025 ACRO147812501
bezwodnik trifluorooctowy 99+%
bezwodnik trifluorooctowy
Formuła: C₄F₆O₃
MW: 210.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 39.1 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –63.5 °C
Gęstość: 1.51 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000416
Numer CAS: 407-25-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-982-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm