Drukuj
Bezwodnik pentafluoropropionowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
416930250 416930050 416931000
ACRO416930250EA 1330 PLN
ACRO416930250 ACRO416930050 ACRO416931000
Bezwodnik pentafluoropropionowy 98%
Bezwodnik pentafluoropropionowy
Formuła: C₆F₁₀O₃
MW: 310.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 69 °C
Gęstość: 1.57 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000429
Numer CAS: 356-42-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-604-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %