1-Amino-2,2,2-trifluoroetan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 753-90-2
Molecular Formula: CF3CH2NH2
Formula Weight: 99.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -16°(3°F)
Refractive Index: 1.2950
Odour: Amine-like
Boiling Point: 36-38°
Beilstein Reference: 1733204
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008132
Formuła:
C₂H₄F₃N Temp. Wrzenia: 36…38 °C Gęstość: 1,245 Temp. Zapłonu: –16 °C (3 °F) |
Numer MDL:
MFCD00008132 Numer CAS: 753-90-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-041-3 Jednostka: 2733 ADR: 3,II |