Drukuj
1-Amino-2,2,2-trifluoroetan 99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,2-Trifluoroethylamine
303500010 303500100 303500500
ACRO303500010EA 194 PLN
ACRO303500010 ACRO303500100 ACRO303500500
1-Amino-2,2,2-trifluoroetan 99.5%
1-Amino-2,2,2-trifluoroetan
Formuła: C₂H₄F₃N
MW: 99.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 37…38 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.24 g/cm³
Temp. Zapłonu: –16 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008132
Numer CAS: 753-90-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-041-3
Jednostka: 3286
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to almost colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.4 %