1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropane
B23284.03
B23284.06
B23284.03EA
221
PLN
B23284.03
B23284.06
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane ≥98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Purity: 98+%
CAS No.: 460-37-7
Molecular Formula: CF3CH2CH2I
Formula Weight: 223.96
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 89-90°
Beilstein Reference: 1698182
MDL No.: MFCD00038531
Formuła:
C₃H₄F₃I MW: 223.96 g/mol Temp. Wrzenia: 89…90 °C Gęstość: 1.911 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038531 Numer CAS: 460-37-7 |