Drukuj
1,1,1-Trifluorojodoetan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroethyliodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
M-Clarity™ quality level = MQ100
177814-25G 177814-5G
SIAL177814-25GEA 428 PLN
SIAL177814-25G SIAL177814-5G
1,1,1-Trifluorojodoetan, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Trifluorojodoetan
Formuła: C₂H₂F₃I
MW: 209.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 54.7
Gęstość: 2.1499 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001082
Numer CAS: 353-83-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-541-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III