Tetrafluorosuccinic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,2,3,3-Tetrafluorosuccinic acid, Tetrafluoro-1,4-butanedioic acid
B20462.03
B20462.06
B20462.03EA
202
PLN
B20462.03
B20462.06
Tetrafluorosuccinic acid ≥97%
Tetrafluorosuccinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 377-38-8
Molecular Formula: C4H2F4O4
Formula Weight: 190.05
Melting Point: ca 115°
Boiling Point: 150°/15mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00042430
Formuła:
C₄H₂F₄O₄ MW: 190.05 g/mol Temp. Wrzenia: 150 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: ∼ 115 °C Gęstość: 1.400 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042430 Numer CAS: 377-38-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-820-7 Jednostka: 3261 |