Hexafluoroglutaric acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hexafluoro-1,5-pentanedioic acid
A17848.06
A17848.14
A17848.06EA
420
PLN
A17848.06
A17848.14
Hexafluoroglutaric acid ≥98%
Hexafluoroglutaric acid
Purity: 98%
CAS No.: 376-73-8
Molecular Formula: C5H2F6O4
Formula Weight: 240.06
Melting Point: 92-97°
Boiling Point: 134-138°/3mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004172
Formuła:
C₅H₂F₆O₄ MW: 240.06 g/mol Temp. Wrzenia: 134…138 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 92…97 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004172 Numer CAS: 376-73-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-813-9 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |