2,2-Difluorosuccinic acid ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
α,α-Difluorosuccinic acid, 2,2-Difluoro-1,4-butanedioic acid
L00773.03
L00773.06
L00773.03EA
1040
PLN
L00773.03
L00773.06
2,2-Difluorosuccinic acid ≥94%
2,2-Difluorosuccinic acid
Purity: 94%
CAS No.: 665-31-6
Molecular Formula: C4H4F2O4
Formula Weight: 154.07
Flash Point:
Formuła:
C₄H₄F₂O₄ MW: 154.07 g/mol Temp. Wrzenia: 268 Temp. topnienia: 139…144 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040970 Numer CAS: 665-31-6 Numer WE (dawny EINECS): 211-558-1 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |