Drukuj
Kwas pentafluoropropionowy zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Perfluoropropionic acid, Pentafluoropropanoic acid, Perfluoropropanoic acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid
MQ200
8.20956.0010 8.20956.0050
8.20956.0010EA 264 PLN
8.20956.0010 8.20956.0050
Kwas pentafluoropropionowy zS, Sigma-Aldrich®
Kwas pentafluoropropionowy
Formuła: C₃HF₅O₂
MW: 164.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 96
Gęstość: 1.561 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004170
Numer CAS: 422-64-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-021-6
Jednostka: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.03 g/mol
Boiling Point 96 - 97 °C (984 hPa)
Vapor Pressure 52 hPa (25 °C)
Refractive Index 1.2838 (25 °C, 589 nm)
Density 1.57 g/cm3 (20 °C)