Drukuj
Kwas pentafluoropropionowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
416920100 416920500 416922500
ACRO416920100EA 307 PLN
ACRO416920100 ACRO416920500 ACRO416922500
Kwas pentafluoropropionowy 97%
Kwas pentafluoropropionowy
Formuła: C₃HF₅O₂
Temp. Wrzenia: 96 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,576 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004170
Numer CAS: 422-64-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-021-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥97.5 %