kwas heptafluorobutyrowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 375-22-4
Molecular Formula: C4HF7O2
Formula Weight: 214.04
Flash Point: None
Refractive Index: 1.300
Odour: Unpleasant
Melting Point: -18°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1426882
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004171
Formuła:
C₄HF₇O₂ Temp. Wrzenia: 120…121 °C Temp. topnienia: –18 °C Gęstość: 1,648 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004171 Numer CAS: 375-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-786-3 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |