Drukuj
kwas heptafluorobutyrowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
172800250 172801000 172805000
ACRO172800250EA 369 PLN
ACRO172800250 ACRO172801000 ACRO172805000
kwas heptafluorobutyrowy 99%
kwas heptafluorobutyrowy
Formuła: C₄HF₇O₂
Temp. Wrzenia: 120 °C (755 mmHg)
Gęstość: 1,64 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004171
Numer CAS: 375-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-786-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %