Drukuj
Kwas difluorooctowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
162120025 162120100 162120500
ACRO162120025EA 249 PLN
ACRO162120025 ACRO162120100 ACRO162120500
Kwas difluorooctowy 98%
Kwas difluorooctowy
Formuła: C₂H₂F₂O₂
Temp. Wrzenia: 132…134 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1,52 g/cm³
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004220
Numer CAS: 381-73-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-839-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3420 to 1.3450 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %