Drukuj
Methyl trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Trifluoroacetic methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
249831-100G 249831-25G
SIAL249831-100GEA 630 PLN
SIAL249831-100G SIAL249831-25G
Methyl trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Methyl trifluoroacetate
Formuła: C₃H₃F₃O₂
MW: 128.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 43
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 1.2639 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000417
Numer CAS: 431-47-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-074-5
Jednostka: 2924
ADR: 3 II