Methyl trifluoroacetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trifluoroacetic methyl ester
A17338.0B
A17338.18
A17338.30
A17338.0BEA
5250
PLN
A17338.0B
A17338.18
A17338.30
Methyl trifluoroacetate ≥98%
Methyl trifluoroacetate
Purity: 98+%
CAS No.: 431-47-0
Molecular Formula: CF3CO2CH3
Formula Weight: 128.05
Flash Point: -18°(-0.4°F)
Refractive Index: 1.2900
Odour: Pungent
Melting Point: -78°
Boiling Point: 43-44°
Beilstein Reference: 1756070
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000417
Formuła:
C₃H₃F₃O₂ MW: 128.05 g/mol Temp. Wrzenia: 43…44 °C Temp. topnienia: –78 °C Gęstość: 1.283 Temp. Zapłonu: –18 °C (–0.4 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000417 Numer CAS: 431-47-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-074-5 Jednostka: 2924 ADR: 3 II |