Drukuj
Methyl trifluoroacetate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trifluoroacetic methyl ester
243410250 243411000
ACRO243410250EA 450 PLN
ACRO243410250 ACRO243411000
Methyl trifluoroacetate 99%
Methyl trifluoroacetate
Formuła: C₃H₃F₃O₂
MW: 128.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 43…43.5 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 1.273 g/cm³
Temp. Zapłonu: –7 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000417
Numer CAS: 431-47-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-074-5
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %