Ethyl trifluoroacetate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trifluoroacetic ethyl ester
A11520.0B
A11520.18
A11520.30
A11520.0BEA
5410
PLN
A11520.0B
A11520.18
A11520.30
Ethyl trifluoroacetate ≥99%
Ethyl trifluoroacetate
Purity: 99%
CAS No.: 383-63-1
Molecular Formula: C4H5F3O2
Formula Weight: 142.08
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3070
Odour: Sweet
Melting Point:
Formuła:
C₄H₅F₃O₂ MW: 142.08 g/mol Temp. Wrzenia: 60…62 °C Temp. topnienia: < –78 °C Gęstość: 1.192 Temp. Zapłonu: –1 °C (30 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000419 Numer CAS: 383-63-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-851-6 Jednostka: 2924 ADR: 3 II |