Drukuj
Ethyl trifluoroacetate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
119020250 119021000 119025000 119020025
ACRO119020250EA 229 PLN
ACRO119020250 ACRO119021000 ACRO119025000 ACRO119020025
Ethyl trifluoroacetate 99%
Ethyl trifluoroacetate
Formuła: C₄H₅F₃O₂
Temp. Wrzenia: 60…62 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 1,194 g/cm³
Temp. Zapłonu: –1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000419
Numer CAS: 383-63-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-851-6
Jednostka: 3272
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥94 %