Drukuj
Ethyl fluoroacetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluoroacetic ethyl ester
172660050 172660500
ACRO172660050EA 134 PLN
ACRO172660050 ACRO172660500
Ethyl fluoroacetate 97%
Ethyl fluoroacetate
Formuła: C₄H₇FO₂
Temp. Wrzenia: 119,2 °C (753 mmHg)
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 30 °C
Numer MDL: MFCD00000450
Numer CAS: 459-72-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-297-8
Jednostka: 2929
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3745 to 1.3765 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %