Difluorooctan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Difluoroacetic ethyl ester
A11215.06
A11215.14
A11215.22
A11215.06EA
480
PLN
A11215.06
A11215.14
A11215.22
Difluorooctan etylu ≥98%
Difluorooctan etylu
Purity: 98%
CAS No.: 454-31-9
Molecular Formula: F2CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 124.09
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3475
Boiling Point: 98-99°
Beilstein Reference: 1748597
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013578
Formuła:
C₄H₆F₂O₂ MW: 124.09 g/mol Temp. Wrzenia: 98…99 °C Gęstość: 1.242 Temp. Zapłonu: 25 °C (77 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013578 Numer CAS: 454-31-9 Numer WE (dawny EINECS): 207-223-4 ADR: 3 III |